2-(Tributylstannyl)thiazol 95+%
|
Gefahr
|
APOSOR15628-1GEA
65.5
EUR
APOSOR15628-1G
APOSOR15628-5G
2-(Tributylstannyl)thiazol 95+%
2-(Tributylstannyl)thiazol
Formel:
C₁₅H₂₉NSSn Molekulargewicht: 374,17 g/mol Siedepunkt: 307…309 °C Dichte: 1,19 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01319057 CAS-Nummer: 121359-48-6 UN-Nummer: 2788 ADR: 6.1,II |