(S)-1-Boc-2-ethylpiperazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR15649-250MGEA
37.9
EUR
APOSOR15649-1G
APOSOR15649-250MG
APOSOR15649-5G
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazin
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazin
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Molekulargewicht: 214,30 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07772100 CAS-Nummer: 325145-35-5 |