(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR15679-25GEA
21.9
EUR
APOSOR15679-25G
APOSOR15679-100G
APOSOR15679-5G
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel:
C₉H₁₇NO₃ Molekulargewicht: 187,24 g/mol Schmelzpunkt: 62…65 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01317838 CAS-Nummer: 109431-87-0 UN-Nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |