1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR16471-1GEA
16.1
EUR
APOSOR16471-1G
APOSOR16471-5G
APOSOR16471-25G
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen 98%
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen
Formel:
C₂₆H₄₄FeP₂ Molekulargewicht: 474,42 g/mol Schmelzpunkt: 73…75 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01630818 CAS-Nummer: 84680-95-5 |