6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR1666-5GEA
115
EUR
APOSOR1666-5G
APOSOR1666-10G
APOSOR1666-1G
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 95%
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Formel:
C₁₀H₉NO Molekulargewicht: 159,19 g/mol Schmelzpunkt: 185…189 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049347 CAS-Nummer: 4771-49-7 |