2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR17067-1GEA 58.2 EUR
APOSOR17067-1G
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid
Formel: C₆H₄N₂O₄
Molekulargewicht: 168,11 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114160
CAS-Nummer: 33225-74-0