2-Aminochinazolin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR17300-1GEA 115 EUR
APOSOR17300-1G
2-Aminochinazolin
2-Aminoquinazoline
Formel: C₈H₇N₃
Molekulargewicht: 145,1600 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00956186
CAS-Nummer: 1687-51-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR