Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR17692-100GEA
133
EUR
APOSOR17692-100G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat 97%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molekulargewicht: 155,16 g/mol Schmelzpunkt: 103…106 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005238 CAS-Nummer: 6994-25-8 |