2-Methyl-2-propanyl-N-(diphenylmethylen)glycinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR17705-100GEA 115 EUR
APOSOR17705-100G
2-Methyl-2-propanyl-N-(diphenylmethylen)glycinat 98%
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Formel: C₁₉H₂₁NO₂
Molekulargewicht: 295,382 g/mol
Schmelzpunkt: 114…115 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134280
CAS-Nummer: 81477-94-3