1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR17711-1GEA 94.5 EUR
APOSOR17711-1G
1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester 95+%
1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Molekulargewicht: 244,10 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11054041
CAS-Nummer: 1007206-54-3