3,4-Dimethoxythiophen
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR17831-5GEA
56.8
EUR
APOSOR17831-5G
3,4-Dimethoxythiophen
3,4-Dimethoxythiophene
Formel:
C6H8O2S Molekulargewicht: 144,19 g/mol Siedepunkt: 100…102 °C/10mmHg Dichte: 1,209 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 106,7 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD01096546 CAS-Nummer: 51792-34-8 |