5-Pyrimidineacetic acid
APOSOR17835-250MGEA 0 EUR
APOSOR17835-250MG APOSOR17835-1G APOSOR17835-5G
5-Pyrimidineacetic acid
5-Pyrimidineacetic acid
Formel: C6H6N2O2
Molekulargewicht: 138,1240 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09608122
CAS-Nummer: 5267-07-2