3-Amino-6-brom-2-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR18103-250MGEA 19 EUR
APOSOR18103-250MG
3-Amino-6-brom-2-methoxypyridin
3-Amino-6-bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Molekulargewicht: 203,0400 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738312
CAS-Nummer: 89466-18-2