Methansulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR18387-100GEA 19 EUR
APOSOR18387-100G APOSOR18387-500G APOSOR18387-50G
Methansulfonamid 97%
Methansulfonamid
Formel: CH₅NO₂S
Molekulargewicht: 95,13 g/mol
Schmelzpunkt: 85…93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007940
CAS-Nummer: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6