2-Methoxyisonicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR1912-10GEA
20.5
EUR
APOSOR1912-10G
APOSOR1912-25G
APOSOR1912-5G
APOSOR1912-1G
2-Methoxyisonicotinsäure 98%
2-Methoxyisonicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ Molekulargewicht: 153,1400 g/mol Schmelzpunkt: 197…200 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115718 CAS-Nummer: 105596-63-2 |