3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR1931-5GEA 68.9 EUR
APOSOR1931-5G APOSOR1931-25G APOSOR1931-1G
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronsäure 98%
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
Molekulargewicht: 194,04
Schmelzpunkt: 206…212 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02179463
CAS-Nummer: 850568-59-1