3-Chinolinboronsäure Hydrochlorid 98%
Achtung
APOSOR1932-100GEA 0 EUR
APOSOR1932-100G APOSOR1932-5G APOSOR1932-25G
3-Chinolinboronsäure Hydrochlorid 98%
3-Chinolinboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₉H₉BClNO₂
Molekulargewicht: 209,44 g/mol
Schmelzpunkt: 190…194 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06659836
CAS-Nummer: 850568-71-7