Benzyl-1-piperazincarboxylat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR20020-25GEA 65.5 EUR
APOSOR20020-25G
Benzyl-1-piperazincarboxylat 97%
1-Cbz-piperazine
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₂
Molekulargewicht: 220,272 g/mol
Siedepunkt: 158…161 °C/1,4mmHg
Dichte: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 118 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274317
CAS-Nummer: 31166-44-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR