Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
OR21663-25G
APOSOR21663-25GEA
142
EUR
APOSOR21663-25G
Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat 97%
Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat
Formel:
C₆H₅Cl₂N₃O₂ Molekulargewicht: 222.03 g/mol Schmelzpunkt: 227…230 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010431 CAS-Nummer: 1458-18-0 UN-Nummer: 3077 ADR: 9+EHS III |