4'-Iodacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR2193-1GEA
14.7
EUR
APOSOR2193-5G
APOSOR2193-1G
4'-Iodacetanilid
4'-Iodacetanilid
Formel:
C₈H₈INO Molekulargewicht: 261,0597 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016352 CAS-Nummer: 622-50-4 |