1-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)ethanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR22318-10GEA 60.1 EUR
APOSOR22318-10G
1-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)ethanone 98%
1-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)ethanone
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molekulargewicht: 178,19
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006823
CAS-Nummer: 2879-20-1