5'-Brom-2'-hydroxypropiophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR22402-5GEA
17.6
EUR
APOSOR22402-5G
APOSOR22402-25G
APOSOR22402-1G
APOSOR22402-10G
5'-Brom-2'-hydroxypropiophenon
5'-Brom-2'-hydroxypropiophenon
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molekulargewicht: 229,0706 g/mol Schmelzpunkt: 76…80 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
UN-Nummer:
2811 ADR: 6.1,III |