(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR2256-5GEA
17.6
EUR
APOSOR2256-5G
APOSOR2256-25G
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin
Formel:
C₉H₁₇NO₃ Molekulargewicht: 187,24 g/mol Schmelzpunkt: 57…63 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04038535 CAS-Nummer: 103057-44-9 |