5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR22602-100GEA 65.5 EUR
APOSOR22602-100G
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol 98%
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Molekulargewicht: 173,21 g/mol
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020727
CAS-Nummer: 1131-18-6