1,2,3,4,6,7-Hexabromnaphthalin
|
Achtung
|
APOSOR22848-250MGEA
0
EUR
APOSOR22848-250MG
1,2,3,4,6,7-Hexabromnaphthalin
1,2,3,4,6,7-Hexabromonaphthalene
Formel:
C₁₀H₂Br₆ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
75625-24-0 |