4-Methylbenzoesäureanhydrid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR22859-10GEA 309 EUR
APOSOR22859-10G APOSOR22859-5G
4-Methylbenzoesäureanhydrid 95+%
4-Methylbenzoic anhydride
Formel: C₁₆H₁₄O₃
Molekulargewicht: 254,29
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048100
CAS-Nummer: 13222-85-0