1-(Phenylsulfonyl)-3-indolboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR23047-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR23047-100MG
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolboronsäure 97%
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Formel: C₁₄H₁₂BNO₄S
Molekulargewicht: 301,1300 g/mol
Schmelzpunkt: 103 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02681892
CAS-Nummer: 129271-98-3