2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR23127-10GEA
865
EUR
APOSOR23127-10G
APOSOR23127-1G
APOSOR23127-5G
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbaldehyd
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbaldehyd
Formel:
C₇H₄N₂OS Molekulargewicht: 164,1800 g/mol Schmelzpunkt: 89…95 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00457949 CAS-Nummer: 71605-72-6 |