4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR23163-5GEA 147 EUR
APOSOR23163-5G
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₈O₂S
Molekulargewicht: 204,25 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00690742
CAS-Nummer: 29886-62-2