3-Benzo[b]thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR23173-1GEA
250
EUR
APOSOR23173-1G
3-Benzo[b]thiophensulfonylchlorid
3-Benzo[b]thiophensulfonylchlorid
Formel:
C₈H₅ClO₂S₂ Molekulargewicht: 232,71 g/mol Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02681897 CAS-Nummer: 18494-87-6 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |