7-Bromacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
|
Gefahr
|
APOSOR23208-5GEA
0
EUR
APOSOR23208-5G
APOSOR23208-1G
7-Bromacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
7-Bromacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
Formel:
C₁₁H₁₁BrO₃ Molekulargewicht: 271,11 g/mol Schmelzpunkt: 73…75 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00218462 CAS-Nummer: 35970-34-4 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,III |