2-Phenyl-4-thiazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR23282-1GEA
30.6
EUR
APOSOR23282-1G
APOSOR23282-5G
2-Phenyl-4-thiazolcarbonsäure
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₂S Molekulargewicht: 205,23 g/mol Schmelzpunkt: 173…177 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00141954 CAS-Nummer: 7113-10-2 |