1-Phenyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR23388-250MGEA
39.4
EUR
APOSOR23388-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd
1-Phenyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₈N₂O Molekulargewicht: 172,1800 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00103497 CAS-Nummer: 132274-70-5 |