2-Furoylacetonitril
Achtung
APOSOR23643-5GEA 0 EUR
APOSOR23643-5G APOSOR23643-1G
2-Furoylacetonitril
2-Furoylacetonitril
Formel: C₇H₅NO₂
Molekulargewicht: 135,12 g/mol
Schmelzpunkt: 77…85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052210
CAS-Nummer: 31909-58-7