1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen 95%
Gefahr
APOSOR2395-100GEA 320 EUR
APOSOR2395-100G APOSOR2395-25G APOSOR2395-5G
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen 95%
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen
Formel: C₁₆H₃₄OSn
Molekulargewicht: 361,15 g/mol
Siedepunkt: 85…86 °C/0,1mmHg
Dichte: 1,069 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010240
CAS-Nummer: 97674-02-7
UN-Nummer: 2788
ADR: 6.1,III