3-Amino-3-(4-chlorphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR25614-1GEA 0 EUR
APOSOR25614-1G APOSOR25614-5G
3-Amino-3-(4-chlorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(4-chlorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Molekulargewicht: 199,64 g/mol
Schmelzpunkt: 223 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126370
CAS-Nummer: 19947-39-8