2-(Tributylstannyl)thiophen
Gefahr
APOSOR25730-50GEA 118 EUR
APOSOR25730-50G APOSOR25730-100G APOSOR25730-10G
2-(Tributylstannyl)thiophen
2-(Tributylstannyl)thiophen
Formel: C₁₆H₃₀SSn
Molekulargewicht: 373,16 g/mol
Siedepunkt: 155 °C/0,1mmHg
Dichte: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 105 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192513
CAS-Nummer: 54663-78-4
UN-Nummer: 2788
ADR: 6.1,III