Boc-glycine methyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR25753-100GEA
88.7
EUR
APOSOR25753-100G
Boc-glycine methyl ester 97%
Boc-glycine methyl ester
Formel:
C₈H₁₅NO₄ Molekulargewicht: 189,2 g/mol Siedepunkt: 190 °C Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 109 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
31954-27-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...