3-Methoxybenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR2656-1GEA
109
EUR
APOSOR2656-1G
APOSOR2656-250MG
APOSOR2656-5G
3-Methoxybenzolsulfonamid
3-Methoxybenzolsulfonamid
Formel:
C₇H₉NO₃S Molekulargewicht: 187,22 g/mol Schmelzpunkt: 131…132 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08704579 CAS-Nummer: 58734-57-9 |