5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR26809-250MGEA 14.7 EUR
APOSOR26809-250MG
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazol
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₇H₆N₂S
Siedepunkt: 62…64 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173945
CAS-Nummer: 1457-93-8