2,6-Dichlorisonicotinamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR27131-250MGEA 14.7 EUR
APOSOR27131-250MG APOSOR27131-1G APOSOR27131-5G
2,6-Dichlorisonicotinamid
2,6-Dichlorisonicotinamid
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O
Molekulargewicht: 191,0200 g/mol
Schmelzpunkt: 202…206 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052640
CAS-Nummer: 89281-13-0