Benzamidoxim
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR27223-1GEA
0
EUR
APOSOR27223-1G
APOSOR27223-10G
APOSOR27223-5G
Benzamidoxim
Benzamidoxim
Formel:
C₇H₈N₂O Molekulargewicht: 136,15 g/mol Schmelzpunkt: 60 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00031485 CAS-Nummer: 613-92-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |