2-Chlor-6-methylisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR27369-25GEA
98.9
EUR
APOSOR27369-25G
APOSOR27369-10G
APOSOR27369-5G
2-Chlor-6-methylisonicotinsäure
2-Chlor-6-methylisonicotinsäure
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molekulargewicht: 171,58 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052830 CAS-Nummer: 25462-85-5 |