Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR27391-100GEA 158 EUR
APOSOR27391-100G APOSOR27391-25G APOSOR27391-5G
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on 98%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on
Formel: C₅H₈OS
Molekulargewicht: 116,18 g/mol
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006660
CAS-Nummer: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7