6-Chlornicotinoylchlorid
Gefahr
APOSOR27408-25GEA 0 EUR
APOSOR27408-25G APOSOR27408-100G
6-Chlornicotinoylchlorid
6-Chlornicotinoylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂NO
Molekulargewicht: 176,00 g/mol
Siedepunkt: 84…85 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051775
CAS-Nummer: 58757-38-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II