4-Methylnicotinamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR27413-1GEA 136 EUR
APOSOR27413-1G
4-Methylnicotinamid
4-Methylnicotinamid
Formel: C₇H₈N₂O
Molekulargewicht: 136,1512 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234322
CAS-Nummer: 7250-52-4