5-Iodindol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Jod-1H-indol5-Jodindol
APOSOR27541-250MGEA 17.6 EUR
APOSOR27541-250MG APOSOR27541-25G APOSOR27541-5G
5-Iodindol 97%
5-Iodindol
Formel: C₈H₆IN
Molekulargewicht: 243,05 g/mol
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00220065
CAS-Nummer: 16066-91-4