4-Amino-2,3,5-trichlorpyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR27920-250MGEA 236 EUR
APOSOR27920-250MG
4-Amino-2,3,5-trichlorpyridin 95+%
4-Amino-2,3,5-trichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₃N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153908
CAS-Nummer: 28443-69-8
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III