3,5-Bis(brommethyl)toluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR28251-5GEA
553
EUR
APOSOR28251-5G
APOSOR28251-10G
APOSOR28251-1G
3,5-Bis(brommethyl)toluol
3,5-Bis(brommethyl)toluol
Formel:
C₉H₁₀Br₂ Schmelzpunkt: 64…66 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00182480 CAS-Nummer: 19294-04-3 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,III |