Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR2874-25GEA
203
EUR
APOSOR2874-25G
APOSOR2874-5G
APOSOR2874-1G
Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat 95%
Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat
Formel:
C₆H₆ClNO₃ Molekulargewicht: 175,57 g/mol Schmelzpunkt: 97…98 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD06660120 CAS-Nummer: 460081-18-9 |